Przejdź do
34038
Isoeugenol
analytical standard
Synonim(y):
2-Methoxy-4-propenylphenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(CH=CHCH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-590-7
Beilstein/REAXYS Number:
1909602
MDL number:
430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.575 (lit.)
bp
132 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.084 g/cm3
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
OC1=CC=C(/C=C/C)C=C1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
InChI key
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
General description
Isoeugenol belongs to the class of phenylpropenes, naturally occurring in the essential oils of plants. It can also be obtained from eugenol by isomerization. It has been used as a substrate in the preparation of vanillin via enzymatic transformation by lipoxygenase enzyme.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Isoeugenol may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in bioconversion broth using reversed-phase high-performance liquid chromatography with ultraviolet detection (RP-HPLC-UV).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1348532W246808W246830
Isoeugenol analytical standard
Supelco
34038
Isoeugenol
Isoeugenol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1348532
Isoeugenol
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300, 400
Quality Level
300, 400
grade
analytical standard
grade
-
grade
FG, Halal, Kosher
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isoeugenol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of vanillin, eugenol and isoeugenol by RP-HPLC.
Li-H-Y, et al.
Chromatographia, 60(11-12), 709-713 (2004)
The monolignol pathway contributes to the biosynthesis of volatile phenylpropenes in flowers.
Muhlemann KJ, et al.
The New phytologist, 204(3), 661-670 (2014)
Sathya N Prasad et al.
Neurotoxicology, 33(5), 1254-1264 (2012-07-31)
Acrylamide (ACR) intoxication in its monomeric form leads to neuronal damage in both experimental animals and humans. Oxidative stress is one of the principle mechanisms related to the neurotoxicity of ACR exposure. Hence, the present study aimed to recapitulate the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
34038-5ML-R04061826753088