Przejdź do
258164
2,4-Dibromophenol
95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
171,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
648,00 zł
486,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br2C6H3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.90
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-436-5
Beilstein/REAXYS Number:
1861291
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
171,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
solid
bp
154 °C/11 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Oc1ccc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
InChI key
FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
The electrochemical hydrodehalogenation of 2,4-dibromophenol has been studied by electrochemical reduction in H-cells and solid polymer electrolyte cells using catalyzed cathodes. 2,4-Dibromophenol inhibits the microbial activity in marine sediments.
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)