Kluczowe dokumenty
HAM80039
1363 strzykawka do chromatografii, standardowy wtrysk
model, volume × L 10 μL × 51 mm, needle gauge 26s
Wybierz wielkość
1 EA
506,00 zł
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
506,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
Gastight syringe
Właściwości
autoclavable: no
model
producent / nazwa handlowa
Hamilton
Parametry
10-50 °C temp. range (50-122 °F)
1000 psig pressure
śr. wewn. × śr. zewn.
0.46 mm × 6.6 mm
igła śr. wewn. × śr. zewn.
0.13 mm × 0.47 mm
grubość igły
26s
pojemność × dł.
10 μL × 51 mm
przydatność
suitable for chromatography
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)