Merck
H57408
Sigma-Aldrich
2-Hydroxypyrimidine hydrochloride
98%
Synonim(y):
2(1H)-Pyrimidinone hydrochloride, 2-Pyrimidinol hydrochloride
Wybierz wielkość
25 G
331,00 zł
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
331,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.55
Beilstein:
3912056
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
mp
200-205 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].Oc1ncccn1
InChI
1S/C4H4N2O.ClH/c7-4-5-2-1-3-6-4;/h1-3H,(H,5,6,7);1H
Klucz InChI
IAJINJSFYTZPEJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Susanne R Youngren-Ortiz et al.
Journal of aerosol medicine and pulmonary drug delivery, 30(5), 299-321 (2017-03-10)
Aerosol delivery of chemotherapeutic nanocarriers represents a promising alternative for lung cancer therapy. This study optimized gemcitabine (Gem)-loaded gelatin nanocarriers (GNCs) cross-linked with genipin (Gem-GNCs) to evaluate their potential for nebulized lung cancer treatment. Gem-GNCs were prepared by two-step desolvation
Hongpo Wu et al.
Plant & cell physiology, 61(3), 505-518 (2019-11-19)
Recessively inherited mutant alleles of Mlo genes (mlo) confer broad-spectrum penetration resistance to powdery mildew pathogens in angiosperm plants. Although a few components are known to be required for mlo resistance, the detailed molecular mechanism underlying this type of immunity