Przejdź do
858064
4(3H)-Pyrimidinone
≥98%
Synonim(y):
4(3H)-Pyrimidone, 4-Hydroxypyrimidine, 4-Pyrimidinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
825,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-932-4
Beilstein/REAXYS Number:
609975
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
crystals
825,00 zł
Cena katalogowa1100,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
crystals
mp
166-169 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=CNC=N1
InChI
1S/C4H4N2O/c7-4-1-2-5-3-6-4/h1-3H,(H,5,6,7)
InChI key
DNCYBUMDUBHIJZ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
120618D19303SML1409
description
≥98%
description
95%
description
-
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
95%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
166-169 °C (lit.)
mp
150-151 °C (lit.)
mp
270 °C (dec.) (lit.)
mp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
form
crystals
form
-
form
crystals
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)