Merck
131695
Sigma-Aldrich
Pyrimidine
≥98.0%
Synonim(y):
1,3-diazyna, Metadiazyna, m-Diazyna
Wybierz wielkość
1 G
191,00 zł
5 G
616,00 zł
25 G
2300,00 zł
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
191,00 zł
5 G
616,00 zł
25 G
2300,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.09
Beilstein:
103894
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39161701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98.0%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.504 (lit.)
bp
123-124 °C (lit.)
mp
19-22 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble
alcohols: soluble
diethyl ether: soluble
gęstość
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1cncnc1
InChI
1S/C4H4N2/c1-2-5-4-6-3-1/h1-4H
Klucz InChI
CZPWVGJYEJSRLH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pyrimidine is a heterocyclic compound with excellent stability. It is used in manufacture of pharmaceuticals, agrochemicals and dyes. [1]
Zastosowanie
Pyrimidine was used to assess the extent of pyrimidine/purine asymmetry quantitatively[2]. It was also used to study the photoinduced ion chemistry of the halogenated pyrimidines, a class of prototype radiosensitizing molecules[3].
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mattea Carmen Castrovilli et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 25(3), 351-367 (2014-01-05)
In the present work, we studied the photoinduced ion chemistry of the halogenated pyrimidines, a class of prototype radiosensitizing molecules, in the energy region 9-15 eV. The work was stimulated by previous studies on inner shell site-selective fragmentation of the
Danning Huang et al.
Journal of proteome research, 18(8), 3184-3194 (2019-07-11)
High-grade serous carcinoma (HGSC) is the most common and deadliest ovarian cancer (OC) type, accounting for 70-80% of OC deaths. This high mortality is largely due to late diagnosis. Early detection is thus crucial to reduce mortality, yet the tumor
R Piechocki et al.
TAG. Theoretical and applied genetics. Theoretische und angewandte Genetik, 49(6), 265-271 (1977-11-01)
The correlation between the evolutionary rates of proteins and frequencies of DNA-bases in the first and in the second position of corresponding codons was investigated.Adenine in the first and guanine in the second position showed the strongest positive correlation with
Elke J A Hilgers et al.
Frontiers in plant science, 9, 1331-1331 (2018-10-20)
The xylulose 5-phosphate/phosphate translocator (XPT) represents the fourth functional member of the phosphate translocator (PT) family residing in the plastid inner envelope membrane. In contrast to the other three members, little is known on the physiological role of the XPT.
Ana A Fernández-Ramos et al.
Scientific reports, 7(1), 10550-10550 (2017-09-07)
Metabolic reprogramming is critical for T cell fate and polarization and is regulated by metabolic checkpoints, including Myc, HIF-1α, AMPK and mTORC1. Our objective was to determine the impact of mycophenolic acid (MPA) in comparison with rapamycin (Rapa), an inhibitor