Merck
H41455
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4-methyl-2-nitrobenzoic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H2(CH3)(NO2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
185-187 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(C(O)=O)c(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-4-2-3-5(8(11)12)6(7(4)10)9(13)14/h2-3,10H,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
HEKGHQKEERXLOI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3