Przejdź do
G0513
Gly-Pro p-nitroanilide hydrochloride
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
GP-pNA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16N4O4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.75
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCC(=O)N1CCCC1C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C13H16N4O4.ClH/c14-8-12(18)16-7-1-2-11(16)13(19)15-9-3-5-10(6-4-9)17(20)21;/h3-6,11H,1-2,7-8,14H2,(H,15,19);1H
InChI key
VBBFIBMVFSUUBP-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for Dipeptidyl Peptidase IV.
Application
Gly-Pro p-nitroanilide hydrochloride has been used as a substrate in dipeptidyl peptidase-IV (DPP-IV) enzyme assay. It has also been used to determine DPP-IV inhibitory activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G2901G0142A6470
description
≥99% (HPLC)
description
~99% (TLC)
description
cathepsin c substrate
description
≥97% (HPLC), powder
assay
≥99% (HPLC)
assay
~99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, yellow
solubility
DMSO: soluble
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
dry ice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)