Przejdź do
77253
Heptafluorobutyric anhydride
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur, ≥99.0%
Synonim(y):
HFAA, HFBA, Perfluorobutyric anhydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
934,00 zł
10 x 1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3CF2CF2CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.06
UNSPSC Code:
41115716
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-410-8
Beilstein/REAXYS Number:
856036
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC), ≥99.0%
Form:
liquid
934,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC), ≥99.0%
form
liquid
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.287 (lit.)
bp
108-110 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
1.674 g/mL at 20 °C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8F14O3/c9-3(10,5(13,14)7(17,18)19)1(23)25-2(24)4(11,12)6(15,16)8(20,21)22
InChI key
UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
General description
Heptafluorobutyric anhydride is a perfluoroacylated acylation reagent, that forms stable, volatile derivatives with alcohols, amines, and phenols. It is majorly used to prepare electron-capturing derivatives for GC/electron capture detection. It is generally used with an acid scavenger, to help drive the reaction to completion and to prevent column damage from acidic by-products of the derivatization reaction. It is also used for the frequent testing of drugs of abuse such as, amphetamines and phencyclidine by GC-MS technique.
Application
Learn more in the Product Information
Packaging
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Analysis Note
Suitable for derivatization of aldosterone, digoxin, digitoxin and metabolites, estradiol, postaglandins F and F2α, 3-oxo-Δ4-steroids, steroids and testosterone.
Other Notes
Reagent for 3-enol heptafluorobutyrate, heptafluorobutyrate, heptafluorobutyryl, 17-heptafluorobutyryl and 17-heptafluorobutyrate.
HFAA acylates amines, amino acids and other compounds. HFBA derivatives are highly volatile: used in GC separation
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
394912H100691719
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0%
assay
≥98%
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations, reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
bp
108-110 °C (lit.)
bp
108-110 °C (lit.)
bp
108-110 °C (lit.)
bp
39.5-40 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.287 (lit.)
refractive index
n20/D 1.287 (lit.)
refractive index
n20/D 1.287 (lit.)
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
D.R. Knapp
Handbook of Analytical Derivatization Reactions, 454-454 (1979)
Ioannis Papoutsis et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 70, 557-562 (2012-06-05)
Antidepressant drugs are widely used for the treatment of depression and other psychiatric disorders and as a result they are involved in numerous clinical and forensic cases. The aim of this study was the development, optimization and validation of a
F T Delbeke
Biomedical chromatography : BMC, 10(4), 172-178 (1996-07-01)
Urinary concentrations of the beta-antagonist oxprenolol and some of its major human metabolites were determined following oral administration of a dose of 160 mg to five fasted horses. Quantitation was performed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) in the selected ion
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
77253-10X1ML04061832930671
77253-50ML04061832930688
77253-10ML04061832927138
77253-1ML04061837811388