Merck
GF99720647
Germanium
sheet, 50x50mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, 99.999%
Synonim(y):
GE003122
Wybierz wielkość
1 EA
4370,00 zł
4370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4370,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ge
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141716
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
4370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.999%
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 997-206-47
rezystywność
53 Ω-cm, 20°C
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
gęstość
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
Klucz InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R M Slawson et al.
Plasmid, 27(1), 72-79 (1992-01-01)
Germanium is an inert metal with no known biological function in prokaryotic or eukaryotic organisms. Its toxicity is low compared to that of silver. Germanium is accumulated in certain bacterial strains by either energy-independent passive binding or an energy-dependent mechanism.
A G Schauss
Biological trace element research, 29(3), 267-280 (1991-06-01)
There is no known biological requirement for germanium (Ge), germanates, or any organogermanium compound. Ge deficiency has not been demonstrated in any animal. The estimated average dietary intake of Ge in humans is 1.5 mg/d. Ge is widely distributed in
A Takeuchi et al.
Nephron, 60(4), 436-442 (1992-01-01)
A 55-year-old woman was admitted to our hospital, complaining of general malaise, muscular weakness, anorexia and weight loss. She had a history of ingesting of a certain germanium (Ge) compound over the preceding 19 months, with a total dose of
Silvie Svarcová et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 132, 514-525 (2014-06-04)
An unambiguous identification of pigments in paint layers of works of art forms a substantial part of the description of a painting technique, which is essential for the evaluation of the work of art including determination of the period and/or
Rackel Reis et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(27), 14644-14653 (2015-06-18)
Thin-film composite membranes, primarily based on poly(amide) (PA) semipermeable materials, are nowadays the dominant technology used in pressure driven water desalination systems. Despite offering superior water permeation and salt selectivity, their surface properties, such as their charge and roughness, cannot