Merck
GF45727241
Germanium
sheet, 10x10mm, thickness 0.6mm, single crystal, -111, 100%
Synonim(y):
Germanium, GE003055
Wybierz wielkość
1 EA
821,00 zł
821,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
821,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ge
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141716
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
821,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
100%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 457-272-41
rezystywność
53 Ω-cm, 20°C
rozmiar × grubość
10 x 10 mm × 0.6 mm
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
gęstość
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
Klucz InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S H Tao et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 25(3), 211-219 (1997-06-01)
Germanium-containing dietary supplements became popular in the 1970s in Japan and later in other countries, as elixirs for certain diseases (e.g., cancer and AIDS). Germanium is not an essential element. Its acute toxicity is low. However, at least 31 reported
Yunfei Jiang et al.
Plant, cell & environment, 38(11), 2387-2397 (2015-06-18)
Pea (Pisum sativum L.) is a major legume crop grown in a semi-arid climate in Western Canada, where heat stress affects pollination, seed set and yield. Seed set and pod growth characteristics, along with in vitro percentage pollen germination, pollen
Liqun Zhou et al.
Journal of dentistry, 43(8), 973-980 (2015-06-10)
The present study examined (1) the chemical interaction between three self-etching adhesives and sodium hypochlorite (NaOCl)-deproteinised dentine, and (2) the influence of NaOCl treatment on bond strength of self-etching adhesives with/without adhesive functional monomers to dentine. Caries-free dentine disks (control)
R M Slawson et al.
Plasmid, 27(1), 72-79 (1992-01-01)
Germanium is an inert metal with no known biological function in prokaryotic or eukaryotic organisms. Its toxicity is low compared to that of silver. Germanium is accumulated in certain bacterial strains by either energy-independent passive binding or an energy-dependent mechanism.
A Takeuchi et al.
Nephron, 60(4), 436-442 (1992-01-01)
A 55-year-old woman was admitted to our hospital, complaining of general malaise, muscular weakness, anorexia and weight loss. She had a history of ingesting of a certain germanium (Ge) compound over the preceding 19 months, with a total dose of