Przejdź do
203343
Germanium
chips, 99.999% trace metals basis
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ge
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.64
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141716
EC Number:
231-164-3
MDL number:
eCl@ss:
38140101
1760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.999% trace metals basis
form
chips
reaction suitability
core: germanium
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
resistivity
53 Ω-cm, 20°C
particle size
≥3 mm
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
density
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
crystal growth
semiconductor synthesis
greener alternative category
SMILES string
[Ge]
InChI
1S/Ge
InChI key
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This is an enabling product and can be used to synthesize silicides for thermoelectric conversion, promoting energy efficiency. Click here for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203351GF58081451GF42632883
Germanium sheet, 50x50mm, thickness 3.0mm, polycrystalline, 99.999%
GF58081451
Germanium
Germanium lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.999%
GF42632883
Germanium
description
chips, 99.999% trace metals basis
description
powder, −100 mesh, ≥99.99% trace metals basis
description
sheet, 50x50mm, thickness 3.0mm, polycrystalline, 99.999%
description
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.999%
form
chips
form
powder
form
wire
form
lumps
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.999%
assay
99.999%
bp
2830 °C (lit.)
bp
2830 °C (lit.)
bp
2830 °C (lit.)
bp
2830 °C (lit.)
density
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
density
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
density
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
density
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
resistivity
53 Ω-cm, 20°C
resistivity
53 Ω-cm, 20°C
resistivity
53 Ω-cm, 20°C
resistivity
53 Ω-cm, 20°C
mp
937 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Germanium
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)