Merck
GF73619107
Germanium
sheet, 50x50mm, thickness 0.5mm, single crystal, 99.999%
Synonim(y):
GE003052
Wybierz wielkość
1 EA
3960,00 zł
3960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3960,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ge
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141716
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
3960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.999%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 736-191-07
rezystywność
53 Ω-cm, 20°C
rozmiar × grubość
50x50 mm × 0.5 mm
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
gęstość
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
Klucz InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S H Tao et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 25(3), 211-219 (1997-06-01)
Germanium-containing dietary supplements became popular in the 1970s in Japan and later in other countries, as elixirs for certain diseases (e.g., cancer and AIDS). Germanium is not an essential element. Its acute toxicity is low. However, at least 31 reported
Liqun Zhou et al.
Journal of dentistry, 43(8), 973-980 (2015-06-10)
The present study examined (1) the chemical interaction between three self-etching adhesives and sodium hypochlorite (NaOCl)-deproteinised dentine, and (2) the influence of NaOCl treatment on bond strength of self-etching adhesives with/without adhesive functional monomers to dentine. Caries-free dentine disks (control)
Yunfei Jiang et al.
Plant, cell & environment, 38(11), 2387-2397 (2015-06-18)
Pea (Pisum sativum L.) is a major legume crop grown in a semi-arid climate in Western Canada, where heat stress affects pollination, seed set and yield. Seed set and pod growth characteristics, along with in vitro percentage pollen germination, pollen
Gui-Di Yang et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 120, 7-12 (2015-05-31)
Arsenite [As (III)] oxidation can be accelerated by bacterial catalysis, but the effects of the accelerated oxidation on arsenic toxicity and translocation in rice plants are poorly understood. Herein we investigated how an arsenite-oxidizing bacterium, namely Brevibacillus laterosporus, influences As
Johannes Becker et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 103(8), 2549-2557 (2014-12-17)
In tissue engineering, development of an osteoconductive construct that integrates with host tissue remains a challenge. In this work, the effect of bone-like minerals on maturation of pre-osteoblast cells was investigated using polymer-mineral scaffolds composed of poly(propylene fumarate)-co-poly(caprolactone) (PPF-co-PCL) and