Merck
GF93102892
Nickel
foil, 1m coil, thickness 0.025mm, 99.9%
Synonim(y):
NI000340
Wybierz wielkość
1 EA
1910,00 zł
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1910,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141729
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.9%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 931-028-92
rezystywność
6.97 μΩ-cm, 20°C
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kwanghyun Yoo et al.
Nanotechnology, 24(20), 205302-205302 (2013-04-20)
We firstly introduce a facile method for the site-specific direct physical exfoliation of few-layer graphene sheets from cheap and easily enlargeable graphite grown on a Ni foil using an optimized polydimethylsiloxane (PDMS) stamp. By decreasing the PDMS cross-linking time, the
W K Winnett et al.
Talanta, 41(10), 1627-1630 (1994-10-01)
A modification of the sample introduction system for combustion total organic carbon analyzers is presented where sample is sprayed into the instrument. Thermally created sprays and nebulizer sprays are discussed. It is shown that spray introduction gives more symmetric signals
R J Schulz et al.
Physics in medicine and biology, 35(11), 1563-1574 (1990-11-01)
The thermal defects of A-150 plastic and graphite referenced to aluminium were determined for 800 keV protons scattered by a 2 micron nickel foil (mean transmitted energy = 550 keV). Composite cores of Al/A-150, graphite/A-150 and Al/graphite which could be
G E van Dorssen et al.
Journal of X-ray science and technology, 3(2), 109-117 (1992-01-01)
The structure of Ni-C multilayer and single nickel layer samples has been analyzed before and after annealing, using two techniques: fluorescence EXAFS (F1EXAFS) at the Ni-K. edge and CuKα reflection. Annealing at a temperature of 450°C resulted in a change
F E Cecil et al.
The Review of scientific instruments, 81(10), 10D326-10D326 (2010-11-09)
We have examined the observed currents in the front foils of the JET Faraday cup lost alpha particle diagnostic KA-2. In particular, we have sought to understand the currents during Ohmic plasmas for which the ion flux at the detectors