Przejdź do
357553
Nickel
foil, thickness 0.5 mm, 99.98% trace metals basis
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
6.25 cm2
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
329,00 zł
25 cm2
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
897,00 zł
100 cm2
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.69
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141729
EC Number:
231-111-4
MDL number:
329,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.98% trace metals basis
form
foil
reaction suitability
core: nickel
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
thickness
0.5 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
General description
Nickel foil has been used as a substrate for the growth of several nanomaterials. A superhydrophobic surface of nanowire structure was grown on a nickel foil by solution immersion method. Co2O4 nanorods may be grown on nickel foil by hydrothermal reaction. A study reports the growth of carbon nanofibers on nickel, as a catalyst by chemical vapor deposition (CVD). Nickel foils may also act as base for (Pb0.92La0.08)(Zr0.52Ti0.48)O3 (PLZT) films.
Preparation Note
  • 25×25 mm (approximately 2.8 g)
  • 50×50 mm (approximately 11.2 g)
  • 100×100 mm (approximately 44.8 g)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
267007357588577995
form
foil
form
foil
form
foil
form
nanopowder
assay
99.98% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
assay
99.98% trace metals basis
assay
≥99% trace metals basis
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-02-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)