Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 442,00 zł |
150 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
442,00 zł
Nazwa produktu
Nickel, foil, thickness 0.125 mm, ≥99.9%
Quality Segment
assay
≥99.9%
form
foil
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
thickness
0.125 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Application
- High-quality graphene films can be synthesized on nickel foil by rapid thermal chemical vapor deposition.
- Nickel foil can be used as a substrate to grow piezoelectric thin films of Pb(Zr,Ti)O3 (PZT).
- Nickel oxide nanowires can be synthesized by calcining nickel foil after soaking in lithium hydroxide solution.
- Manganese dioxide can be electrodeposited on a nickel foil for fabricating thin film ultracapacitors.
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description foil, thickness 0.125 mm, ≥99.9% | description nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis | description foil, 5m coil, thickness 0.125mm, coil width 1mm, as rolled, 99% | description pellets, 100g, max. size 20mm, 99.99+% |
| reaction suitability core: nickel, reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| assay ≥99.9% | assay ≥99% trace metals basis | assay 99% | assay 99.99% |
| form foil | form nanopowder | form foil | form wire |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) |
| density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-02-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?