Merck
GF77301963
Antimony
powder, 75 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.2%
Synonim(y):
SB006021
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141704
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.2%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 773-019-63
opór
41.7 μΩ-cm
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
75 (micron)
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
gęstość
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Klucz InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)