Przejdź do
215619
Silicon
powder, −325 mesh, 99% trace metals basis
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
246,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
556,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
28.09
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141911
EC Number:
231-130-8
MDL number:
eCl@ss:
38130101
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: silicon
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
particle size
−325 mesh
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
InChI key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Click here for more information.
Silicon powder is a fine, gray powder. This silicon powder has been passed through a 325-mesh screen, meaning that the particles are small enough to pass through a sieve with openings that are approximately 44 thousandths of an inch in diameter. Silicon is a chemical element and is a hard, brittle, metallic-gray solid that is highly resistant to chemical attack and has a high melting point. Silicon is the second most abundant element in the Earth’s crust and is found in a variety of minerals.
Application
Silicon can be used as anode material in lithium-ion batteries.
It can be used to fabricate Al2O3-C refractories. The silicon powder generates β-Sialon whiskers which imparts high-temperature strength, slag resistance and thermal shock resistance of the refractories.
It can be incorporated into high-densitypolyethylene (HDPE) polymer composites. The addition of silicon powder enhancesthermal stability and thermal conductivity of composites.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
933767GF72027266GF16286227
Silicon disks, 13mm, thickness 0.38mm, single crystal, 100%
GF72027266
Silicon
Silicon disks, 15.9mm, thickness 0.38mm, single crystal, n-type, 100%
GF16286227
Silicon
description
powder, −325 mesh, 99% trace metals basis
description
nanoparticles, 40 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
description
disks, 13mm, thickness 0.38mm, single crystal, 100%
description
disks, 15.9mm, thickness 0.38mm, single crystal, n-type, 100%
assay
99% trace metals basis
assay
≥99% trace metals basis
assay
100%
assay
100%
form
powder
form
nanoparticles, powder or crystals
form
foil
form
foil
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicon
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Are individual particles single- or poly-crystalline?
    1 answer
    1. This silicon powder is polycrystalline in structure.