Kluczowe dokumenty
GF43900264
Platinum/Iridium
foil, Pt 80%/Ir 20%, thickness 0.0125 mm, size 25 × 25 mm, temper as rolled
Synonim(y):
PT040230
Wybierz wielkość
1 EA
2770,00 zł
2770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2770,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
2770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 439-002-64
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
0.0125 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)