Kluczowe dokumenty
GF89509887
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
50mm rod, 2.0mm diameter, as drawn
Synonim(y):
PT027910
Wybierz wielkość
1 EA
5920,00 zł
5920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5920,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
5920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 895-098-87
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. I plan to machine the electrodes (2mm L) out of this rod. Is this rod perfectly straight?
    1 answer
    1. These items are released as straight rods and shipped in protective packaging. Testing for perfect straightness or linearity has not been performed.