GF26710680
Rhodium
wire reel, 0.1m, diameter 0.12mm, as drawn, 99.9%
Synonim(y):
Rhodium, RH005105
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.90%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 267-106-80
rezystywność
4.33 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
0.1 m × 0.12 mm
tw
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
gęstość
12.41 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Klucz InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N