Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41123300
NACRES:
NB.43
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CSF-BOX
I.D. × L × H
6.25 in. × 3.25 in. × 4.62 in.
O.D. × L × H
8.5 in. × 5.5 in. × 6.5 in.
General description
Pudełko CoolSafe jest wykonane ze spienionego polistyrenu o potrójnej gęstości i formowane pod ekstremalnym ciśnieniem, tworząc trwały pojemnik, który gwarantuje stabilność temperatury.
Application
PCR
Legal Information
CoolSafe is a trademark of Diversified Biotech, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description triple density expanded polystyrene, pack of 1 ea | description to hold, 96 x 0.2mL tubes | description to hold, 96 microplate | description to hold, 55 x 105 mL cryotubes |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| O.D. × L × H 8.5 in. × 5.5 in. × 6.5 in. | O.D. × L × H - | O.D. × L × H - | O.D. × L × H - |
| I.D. × L × H 6.25 in. × 3.25 in. × 4.62 in. | I.D. × L × H - | I.D. × L × H - | I.D. × L × H - |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech CSF-BOX | manufacturer/tradename Diversified Biotech CSAF-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech CSAF-9600 | manufacturer/tradename Diversified Biotech CSAF-3050 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?