Kluczowe dokumenty
GF41532410
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
foil, 25 x 25mm, 0.025mm thickness, light tight (lt)
Synonim(y):
PT040240
Wybierz wielkość
1 EA
2910,00 zł
2910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
2910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil (light tight (lt))
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 415-324-10
rozmiar × grubość
25 mm × 25 mm × 0.025 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)