Merck
Z154857
Sigma-Aldrich
Disposable aluminum dishes
crimped sides with finger-grip handle, capacity 50 mL, dish diam. 57 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
Materiały
aluminum
circles
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
50 mL
śr. naczynia
57 mm
Opis ogólny
Smooth bottom. Use for weighing, dispensing, evaporation, or as a dust cover. Temp. limit: 1,250°F (676°C).
Zastosowanie
Disposable aluminum dishes have been used in rotor packing.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1