Merck
GF04477822
Iron
powder, max. particle size 450 micron, weight 500 g, purity 99.+%
Synonim(y):
FE006010
About This Item
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141721
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.0%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 044-778-22
rezystywność
9.71 μΩ-cm
masa
500 g
maks. wielk. cząst.
450 μm
tw
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6
Iron puriss. p.a., carbonyl-Iron powder, low in magnesium and manganese compounds, ≥99.5% (RT)
Sigma-Aldrich
44890
Iron
Iron powder, max. particle size 60 micron, weight 200 g, purity 99.+%
GF46921451
Iron
Iron powder, max. particle size 60 micron, weight 2000 g, purity 99.+%
GF57552082
Iron
Iron powder, 1-6 μm mean particle size, weight 500 g, purity 98%
GF60401337
Iron