Merck
GF60401337
Iron
powder, 1-6 μm mean particle size, weight 500 g, purity 98%
Synonim(y):
FE006045
Wybierz wielkość
1 EA
2280,00 zł
2280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2280,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141721
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 604-013-37
rezystywność
9.71 μΩ-cm
masa
500 g
średnia wielkość cząstek
1-6 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Iron powder, max. particle size 60 micron, weight 1000 g, purity 99.+%
GF47660418
Iron