Merck
209309
Sigma-Aldrich
Iron
powder, −325 mesh, 97%
Synonim(y):
Fe
About This Item
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
powder
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
rezystywność
9.71 μΩ-cm
wielkość cząstki
−325 mesh
tw
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Iron is generally used as a catalyst for wide variety of organic transformations. It has been used for the synthesis of magnetic polydimethylsiloxane (PDMS) for automated microcontact printing of biomolecules.
Iron can also be used:
  • For the removal of arsenate from water.
  • To synthesize Fe(III) iodide catalyst for thioglycosylation of peracetylated saccharides.
  • As a catalyst for the graphitization for microscale radiocarbon analysis of small samples.
  • For the removal of nitroaromatic pesticides by reduction.
Postać fizyczna
Hydrogen reduced
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Iron powder, 6-8 μm mean particle size, weight 500 g, purity 99.+%
GF13194390
Iron
Iron powder, max. particle size 60 micron, weight 200 g, purity 99.+%
GF46921451
Iron
Iron powder, max. particle size 60 micron, weight 1000 g, purity 99.+%
GF47660418
Iron
Diastereoselective thioglycosylation of peracetylated glycosides catalyzed by in situ generated iron (III) iodide from elemental iodine and iron.
Weng SS
Tetrahedron Letters, 50(46), 6414-6417 (2009)
Technical progress in AMS microscale radiocarbon analysis.
Uchida M, et al.
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B, 223(46), 313-317 (2004)
Fabrication of biomolecule microarrays for cell immobilization using automated microcontact printing.
Cell-Based Microarrays, 83-95 (2018)
Arsenate removal by zero valent iron: batch and column tests.
Biterna M, et al.
Journal of Hazardous Materials, 149(3), 548-552 (2007)
Reduction of nitroaromatic pesticides with zero-valent iron.
Keum Y S and Li Q X
Chemosphere, 54(3), 255-263 (2004)
Produkty
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.