Przejdź do
C3518
Carbonyl iron
≥97% Fe basis
Synonim(y):
Iron
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
434,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
231-096-4
MDL number:
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% Fe basis
form
powder
resistivity
9.71 μΩ-cm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
General description
Carbonyl iron is a metallic iron which possess metallic magnetic properties.
Application
Carbonyl iron has been used:
  • in the manufacture of bioactive membranes
  • in the manufacture of active magnetic fabrics (AMF)
  • for the fabrication of magnetodielectric tissues (MT)
Biochem/physiol Actions
Carbonyl iron has a role as an absorber of microwave radiation. Carbonyl iron also exhibits shielding properties because of the low density and the connectivity among the fillers it provide. It is used in industries and in the synthesis of nitro-group-containing pharmaceutical ingredients.
Other Notes
Elemental iron produced by reduction of iron pentacarbonyl
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
41305412310356808
Iron ≥99%, reduced, powder (fine)
Sigma-Aldrich
12310
Iron
assay
≥97% Fe basis
assay
>99.99% trace metals basis
assay
≥99%
assay
≥99.9% trace metals basis
form
powder
form
granular
form
powder (fine)
form
foil
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
69.8 °F
flash_point_c
21 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. I need to know the dimensions of the particle and the maximum tolerence in the particles dimension
    1 answer
    1. The particle dimension is approximately between 1.7 and 9.2 microns. No information is available regarding the maximum tolerance.
      Helpful?
  2. Sarebbe possibile avere maggiori informazioni relativamente alle dimensioni delle particelle?
    1 answer
    1. Historically, the particle size is typically less that 10 um. However this material is not tested for nor is it assigned a specification for particle size.