Kluczowe dokumenty
GF03964989
Gold-palladium alloy, Au75Pd25
50mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 2.7mm inside diameter, as drawn
Synonim(y):
AU017200
Wybierz wielkość
1 EA
6120,00 zł
6120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
6120,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
6120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 039-649-89
dł. × grubość
50 mm × 0.15 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
3.0 mm × 2.7 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)