Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Przewidywany termin wysyłki15 lipca 2026zSchnelldorf Distribution | 228,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Level
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
1 g/L Pb in nitric acid (nominal concentration)
technique(s)
AAS: suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
General description
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) AAS: suitable | technique(s) AAS: suitable | technique(s) AAS: suitable | technique(s) AAS: suitable |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| product line TraceCERT® | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® |
| application(s) agriculture | application(s) industrial qc | application(s) cleaning products | application(s) industrial qc |
| concentration 1 g/L Pb in nitric acid (nominal concentration) | concentration 1 g/L Pd in hydrochloric acid (nominal concentration) | concentration 1 g/L Se in nitric acid (nominal concentration) | concentration 1 g/L Sb in nitric acid (nominal concentration) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10099-74-8
10099-74-8 + 7697-37-2
Produkty
Ostatnie postępy w technologii analitycznej do wykrywania metali ciężkich zapewniają bezpieczeństwo żywności, a produkty i usługi wspierają zaufanie do konsumpcji.
Recent advances in analytical tech for heavy metal detection ensure food safety, with products and services supporting trust in consumption.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 633488-1G | 04061825586847 |
| 633488-5G | 04061832721613 |
| 16595-250ML | 04061838260727 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Good time of the day! Could you please clarify the storage conditions for the CRM:16595 (Lead Standard for AAS), it's a bit unclear for us to identify whether it's from +5°C to +25°C or from -25°C to +5°C. Thank you for your answer.
1 answer-
This product is stored at +5°C to +25°C. Kindly review a CofA available at this link: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/fluka/pdf/PDF745701.pdf