Merck
G4608
Sigma-Aldrich
Glutaryl chloride
97%
Synonim(y):
1,3-Bis(Chlorocarbonyl)propane, 1,5-Pentanedioyl chloride, 5-Chloro-5-oxopentanoyl chloride, Glutaric acid dichloride, Glutaroyl chloride, Glutaroyl dichloride, Glutaryl dichloride
Wybierz wielkość
25 G
224,00 zł
100 G
801,00 zł
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
224,00 zł
100 G
801,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClCO(CH2)3COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.01
Beilstein:
1363191
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
bp
216-218 °C (lit.)
gęstość
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(=O)CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H6Cl2O2/c6-4(8)2-1-3-5(7)9/h1-3H2
Klucz InChI
YVOFTMXWTWHRBH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)