Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCO(CH2)3COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.61
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-000-2
Beilstein/REAXYS Number:
1099817
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥97.0% (NT)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (NT)
refractive index
n
bp
68-70 °C/0.07 mmHg (lit.)
functional group
acyl chloride, ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C7H11ClO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(8)9/h2-5H2,1H3
InChI key
KKJAQUGGQMCNJY-UHFFFAOYSA-N
General description
Glutaric acid monoethyl ester chloride (ethyl glutaryl chloride) is a higher acyl chloride homolog. Its reaction with calix[4]arene to form ester group-containing calix[4]arenes has been reported.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?