FIPMS176
Back-gated OFET Substrate
n-doped silicon wafer with 230 nm SiO2 gate-insulator, chips (diced)
Wybierz wielkość
4490,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4490,00 zł
Polecane produkty
Formularz
chips (diameter 200 mm)
chips (diced)
opakowanie
pack of 1 (wafer of 112 diced chips)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Struktura warstwy:
- Bramka: krzem domieszkowany n (domieszkowanie na powierzchni wafla: n~3x1017/cm3)
- Tlenek bramki: 230 nm ± 10 nm SiO2 (utlenianie termiczne)
- Dren/źródło: brak
- Ochrona: rezystor AR PC 5000/3.1 (rozpuszczalny w AZ-Thinner lub acetonie)
- Układ: goły tlenek, ale pocięty w kostki
- Rozmiar układu: 15 x 15 mm2
- Liczba chipów: 112 na wafel
Zastosowanie
Te podłoża organicznego tranzystora z efektem wstecznym (OFET) zostały wyprodukowane w pomieszczeniu czystym, a elektrody źródłowe i drenowe mogą być osadzane zarówno przed, jak i po osadzeniu organicznego materiału półprzewodnikowego, co daje wszechstronność w wyborze materiałów źródłowych / drenowych i zaspokaja różne preferowane architektury urządzeń.
Gdy organiczna warstwa półprzewodnikowa jest osadzona na takim podłożu, Si działa jako elektroda bramki i kontroluje prąd kanału między osadzonymi elektrodami źródła i drenu na górze. Odpowiednio domieszkowany interfejs Si-SiO2 w jakości CMOS gwarantuje powtarzalny kontakt bramki.
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Aby zagwarantować całkowite oczyszczenie powierzchni wafla / chipa z pozostałości rezystancji, należy spłukać acetonem, a następnie natychmiast wysuszyć materiał azotem (sprężonym powietrzem).
Zalecenia dotyczące charakteryzacji materiału:
Jeśli podczas charakteryzacji tranzystorów polowych pojawią się prądy bramki, mogą wystąpić znaczne różnice w ekstrakcji ruchliwości nośników. Dlatego konieczne jest sprawdzenie prądów upływu na odwrotnej stronie (na krawędziach chipa) podłoży OFET.
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.