Przejdź do
647675
Silicon
wafer (single side polished), <100>, P-type, contains boron as dopant, diam. × thickness 2 in. × 0.5 mm
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
Silicon element
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 set
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
700,00 zł
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
28.09
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
NACRES:
NA.23
700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
crystalline (cubic (a = 5.4037)), wafer (single side polished)
contains
boron as dopant
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
diam. × thickness
2 in. × 0.5 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
semiconductor properties
<100>, P-type
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
InChI key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
General description
0 vortex defects. Etch pitch density (EPD) < 100 (cm-2). Resistivity 10-3 - 40 Ω•cm
Oxygen content: <= 1~1.8 x 1018 /cm3; Carbon content: <= 5 x 1016 /cm3; Boule diameter: 1~8 ″
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. This enabling product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Application
<100> Silicon wafer may be used as a substrate for the epitaxial growth of SiC, and TiN thin films.
Packaging
1EA refers to 1 wafer and 5EA refers to 5 wafers
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
933767GF72027266GF14076930
Silicon disks, 13mm, thickness 0.38mm, single crystal, 100%
GF72027266
Silicon
Silicon rod, 50mm, diameter 5.0mm, crystalline, 100%
GF14076930
Silicon
description
wafer (single side polished), <100>, P-type, contains boron as dopant, diam. × thickness 2 in. × 0.5 mm
description
nanoparticles, 40 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
description
disks, 13mm, thickness 0.38mm, single crystal, 100%
description
rod, 50mm, diameter 5.0mm, crystalline, 100%
form
wafer (single side polished), crystalline (cubic (a = 5.4037))
form
powder or crystals, nanoparticles
form
foil
form
rod
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
semiconductor properties
<100>, P-type
semiconductor properties
-
semiconductor properties
-
semiconductor properties
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicon
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. sheet resistance of 647675 of silicon
    1 answer
    1. The resistivity for this product is 10-3 - 40 Ω•cm as listed in the DESCRIPTION section under 'Physical Properties'.