The S20 device is designed for biosensing, while the S10 model is recommended for detecting other chemicals.
Kluczowe dokumenty
GRFETS20
Graphene FET chip
S20
Synonim(y):
2-czujnikowy grafenowy czujnik FET, GFET S20, Grafenowy FET z bramkowaniem chemicznym, Grafenowy tranzystor polowy S20, Urządzenie FET z 2 sondami
Wybierz wielkość
2500,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2500,00 zł
Polecane produkty
opis
Absolute Maximum Ratings
Maximum gate-source voltage: ± 50 V
Maximum temperature rating: 150 °C
Maximum drain-source current density: 107 A/cm2
Chip dimensions: 10 mm x 10 mm
Chip thickness: 675 μm
Dirac point: < 50 V
Yield >75%
Encapsulation: 50 nm Al2O3 + 100 nm Si3N4
Gate oxide materials: 90 nm SiO2
Graphene field-effect mobility: >1000 cm2/V·s
Monolayer CVD grown Graphene based 2-probe field effect transistors (FET).
Number of devices per chip: 12
Resistivity of substrate: 1-10 Ω·cm
Metallization: Chromium/Gold-Palladium 2/50 nm
Opis ogólny
Grafenowy układ FET-S20 jest przeznaczony do pomiarów w ciekłym medium. Układ ten zawiera 12 urządzeń grafenowych, z hermetyzacją na metalowych podkładkach w celu uniknięcia degradacji i zmniejszenia prądów upływu, oraz podkładkami sondy umieszczonymi w pobliżu obrzeża układu. Zawiera również niekapsułkowaną elektrodę w środku chipa, która umożliwia wlewanie cieczy bez potrzeby stosowania zewnętrznej elektrody bramki.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Najnowocześniejsze tranzystory GFET wykorzystujące monowarstwowy grafen CVD o niezmiennie wysokiej jakości.
- Metalowe styki i interfejs metal/grafen są hermetyzowane, aby uniknąć degradacji i zmniejszyć prąd upływu w środowisku ciekłym.
- Idealne urządzenie platformowe do badań i rozwoju nowych czujników
- 12 pojedynczych tranzystorów GFET na chip
- Centralna elektroda bramki
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.
-
Can the GFET-S20 Graphene FET chip be used in air or vacuum environments for detecting other chemicals?