Merck
F16001
Sigma-Aldrich
Formamidinesulfinic acid
≥98%
Synonim(y):
Aminoiminomethanesulfinic acid, Thiourea dioxide
Wybierz wielkość
100 G
178,00 zł
178,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
178,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NH2C(=NH)SO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.12
Beilstein:
506653
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
≥98%
178,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98%
mp
124-127 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(=N)S(O)=O
InChI
1S/CH4N2O2S/c2-1(3)6(4)5/h(H3,2,3)(H,4,5)
Klucz InChI
FYOWZTWVYZOZSI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Convenient reagent for the reduction of ketones to secondary alcohols.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Lungs, Respiratory system
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Preparation of technetium-99m glucoheptonate utilizing formamidine sulfinic acid.
J R Scott et al.
International journal of nuclear medicine and biology, 7(1), 71-73 (1980-01-01)
The use of formamidine sulphinic acid in the preparation of 99mTc-labelled radiopharmaceuticals--a cautionary note.
J Baldas et al.
International journal of nuclear medicine and biology, 8(1), 110-111 (1981-01-01)
J Baldas et al.
European journal of nuclear medicine, 7(4), 187-189 (1982-01-01)
The use of formamidine sulphinic acid as a reducing agent in the presence of technetium-99-pertechnetate and diethyldithiocarbamate ligand has been shown to yield a complex containing a Tc = CO bond. The carbon monoxide present in this complex originates from