Kluczowe dokumenty
8.20082
Sigma-Aldrich
Kwas aminoiminometanosulfinowy
for synthesis
Synonim(y):
Kwas formamidynowo-sulfonowy, dwutlenek tiomocznika
Wybierz wielkość
250 G
327,00 zł
1 KG
710,00 zł
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
327,00 zł
1 KG
710,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HN=C(NH2)SO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
217-157-8
NACRES:
NA.22
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
crystals
siła działania
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
przydatność reakcji
reagent type: reductant
pH
4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
123 °C (decomposition)
rozpuszczalność
27 g/L
gęstość
1.68 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
850 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[S](=O)(O)\C(=N\[H])\N
InChI
1S/CH4N2O2S/c2-1(3)6(4)5/h(H3,2,3)(H,4,5)
Klucz InChI
FYOWZTWVYZOZSI-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Lungs, Respiratory system
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1