Kluczowe dokumenty
T7875
Thiourea
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonim(y):
Sulfourea, Thiocarbamide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.0%
mp
170-176 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
thiourea
ciąg SMILES
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Klucz InChI
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
mouse ... Ephx2(13850)
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a component in ice cold sample buffer for protein analysis
- in intracellular extraction buffer for the extraction of soluble intracellular proteins
- as a component of electrophoresis buffer
Działania biochem./fizjol.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?