Kluczowe dokumenty
164216
1-Phenylbiguanide
98%
Synonim(y):
1-(diaminometylideno)-2-fenyloguanidyna, 1-karbamimidamido-N-fenylometanimidamid, Diamid N-fenylimidodikarbonimidowy, N-fenylo-N′-guanyloguanidyna, N-fenylobiguanid, N1-fenylobiguanid, PBG
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
135-142 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: freely soluble
water: freely soluble
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
NC(=N)\N=C(/N)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N5/c9-7(10)13-8(11)12-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H6,9,10,11,12,13)
Klucz InChI
CUQCMXFWIMOWRP-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
mouse ... Htr3a(15561)
Opis ogólny
Zastosowanie
- amid fenylowy kwasu 4-chloro-2,5-dihydro-2,5-dioksonafto[1,2-d]imidazolo-3-karboksylowego
- 6-chloro-8-fenyloamino-9H-7,9,11-triaza-cyklohepta[a]naftaleno-5,10-dion
- amid kwasu 4-dimetyloamino-5,10-diokso-2-fenyloimino-5,10-dihydro-2H-benzo[g]chinazolino-1-karboksylowego
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?