Merck
F14203
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4NHNH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.59
Beilstein:
3627721
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
≥300 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.NNc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H7FN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H
Klucz InChI
FEKUXLUOKFSMRO-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)