Przejdź do
152137
4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
95%
Synonim(y):
(4-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride, (4-Methoxyphenyl)hydrazine monohydrochloride, (p-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride, (p-Methoxyphenyl)hydrazinium chloride, 1-(p-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride, N-(4-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride, [4-(Methyloxy)phenyl]hydrazine monohydrochloride, p-Anisylhydrazine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
870,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H4NHNH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.63
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-115-3
Beilstein/REAXYS Number:
3566583
MDL number:
Assay:
95%
870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
mp
160-162 °C (dec.) (lit.)
functional group
hydrazine
SMILES string
Cl.COc1ccc(NN)cc1
InChI
1S/C7H10N2O.ClH/c1-10-7-4-2-6(9-8)3-5-7;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
InChI key
FQHCPFMTXFJZJS-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride was used in the preparation of 5-cyano-3-(5-methoxy-2-methylindol-3-yl)-1,2,4-thiadiazole.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
184802423432285633
description
95%
description
95%
description
95%
description
95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
160-162 °C (dec.) (lit.)
mp
200 °C (dec.) (lit.)
mp
125-131 °C (lit.)
mp
220-224 °C (dec.) (lit.)
functional group
hydrazine
functional group
amine, nitro
functional group
amine, chloro
functional group
amine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?