Merck
E17909
Sigma-Aldrich
S-Ethyl chlorothioformate
96%
Synonim(y):
(Ethylthio)carbonyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
ClCOSC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.59
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
ciśnienie pary
0.2 psi ( 20 °C)
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.482 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
gęstość
1.195 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCSC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClOS/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3
Klucz InChI
QCMHWZUFWLOOGI-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)