Kluczowe dokumenty
Z116866
Sigma-Aldrich
Syringe PP/PE without needle
luer slip tip, centered, capacity 5 mL, graduated, 0.2 mL, sterile
Synonim(y):
polypropylene syringes
Wybierz wielkość
100 EA
338,00 zł
338,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
338,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
338,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
sterile
Właściwości
graduated 0.2 mL
opakowanie
pkg of 100 ea individually wrapped
producent / nazwa handlowa
Fortuna Graf
pojemność
5 mL
Opis ogólny
These polypropylene syringes with Luer tips, may be used with any size needle. The rigid polyethylene plungers of these disposable syringes are slightly oversized, creating a tight seal against the walls of the semi-flexible PP barrel, as well as providing an exceptionally smooth draw. No contaminating lubricants added.
Syringes are individually packaged (sterile) except for bulk packed products; these are supplied in plastic bags (non-sterile).
Order needles separately.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)