Key Documents
E1055
Epichlorohydrin
99%
Synonim(y):
(±)-Epichlorohydrin, (±)-2-(Chloromethyl)oxirane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.2 (vs air)
ciśnienie pary
13.8 mmHg ( 21.1 °C)
Próba
99%
temp. samozapłonu
779 °F
granice wybuchowości
21 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
tw
115-117 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
gęstość
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
Klucz InChI
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?