Przejdź do
454699
(S)-(+)-Glycidyl methyl ether
97%
Synonim(y):
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)oxirane, (S)-(+)-Methyl glycidyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
536,00 zł
402,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102505
Assay:
97%
402,00 zł
Cena katalogowa536,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]20/D +15.6°, c = 5 in toluene
refractive index
n20/D 1.405 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
density
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
COC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-5-2-4-3-6-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m1/s1
InChI key
LKMJVFRMDSNFRT-SCSAIBSYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
363537540129340146
description
97%
description
99%
description
98%
description
technical grade, 90%
assay
97%
assay
99%
assay
98%
assay
90%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.405 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
109-111 °C/4 mmHg (lit.)
density
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.072 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D +15.6°, c = 5 in toluene
optical activity
[α]20/D +5.1°, c = 5 in toluene
optical activity
-
optical activity
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)