Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 245,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
245,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
bp
134-136 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ether
SMILES string
BrCC1CO1
InChI
1S/C3H5BrO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
InChI key
GKIPXFAANLTWBM-UHFFFAOYSA-N
Application
- As an alkylating agent.
- As a reactant in the multistep synthesis of analogs of febrifugine and P7C3.
- To synthesize cyclic carbonates by coupling with CO2 in the presence of bis(triphenylphosphine)immium(PPN)-manganese carbonyl catalyst.
- For the synthesis of triazole-oxazolidinones possessing antibacterial activities.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.482 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.528 (lit.) | refractive index - |
| form liquid | form solid | form liquid | form crystals |
| bp 134-136 °C (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| mp −40 °C (lit.) | mp 48-51 °C (lit.) | mp - | mp >300 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Epibromohydrin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
138.2 °F - closed cup
flash_point_c
59 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?