DWKWGW0255V
Azlon Gram Stain Wash Bottles with Driplok vapor venting
low-density polyethylene bottle, capacity 250 mL
Synonim(y):
WGW0255V
About This Item
Polecane produkty
Materiały
low-density polyethylene bottle
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon WGW0255V
pojemność
250 mL
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Ideal for use with Gram-stain solutions
Cechy i korzyści
Set of 5 wash bottles for use with Crystal Violet solution, Lugols iodine solution, Gram iodine solution, Gram colour/de-colourising solution, Safranine solution