Kluczowe dokumenty
Z742388
Duran® double walled jacketed GLS 80 bottle
capacity 500 mL, polypropylene pour ring, blue polypropylene cap
Synonim(y):
242564451
Wybierz wielkość
1 EA
2510,00 zł
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2510,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE connector
blue polypropylene cap
borosilicate glass 3.3 bottle
colorless bottle
polypropylene pour ring
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (65)
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 242564451
Parametry
-40-120 °C temp. range
Wysokość
170 mm × 110 mm
pojemność
500 mL
rozmiar złączki
10 mm
Opis ogólny
Dwuścienne, szerokie butelki DURAN GLS 80 posiadają zintegrowany płaszcz, który izoluje zawartość od środowiska zewnętrznego. Podgrzane lub schłodzone płyny mogą krążyć w płaszczu, aby kontrolować temperaturę wewnątrz zakręcanej butelki DURAN. Dwuścienne butelki DURAN stanowią szczelną i bardziej elastyczną alternatywę dla otwartych zlewek z płaszczem.
Zastosowanie
  • Prosty, tani chemostat z płaszczem lub bioreaktor do hodowli komórek.
  • Naczynie do reakcji z kontrolowaną temperaturą, takich jak trawienie enzymatyczne.
  • Prosty system reaktora z mieszaniem w przepływie ciągłym z opcjonalnymi elementami pokrywy GLS 80.
  • Naczynie termostatyczne do utrzymywania płynów lub cieczy o wysokiej lepkości w stałej temperaturze, przydatne podczas pracy z odczynnikami endo- lub egzotermicznymi.
  • Duża pułapka zimna lub skraplacz w przypadku stosowania z suchym lodem w pojemniku wewnętrznym.
Cechy i korzyści
  • Wszystkie elementy są w pełni autoklawowalne
  • Szeroki otwór GLS 80 o średnicy wewnętrznej 65 mm zapewnia łatwy dostęp do zawartości lub umożliwia czyszczenie.
  • Płaska podstawa wewnętrzna jest kompatybilna z mieszadłami magnetycznymi lub systemem zakrętek z mieszadłem magnetycznym DURAN GLS 80.
  • Kompatybilny z pełną gamą systemów zakrętek z szerokim otworem GLS 80 do dodawania lub usuwania cieczy podczas przetwarzania.
  • Naczynie wewnętrzne posiada łatwą do odczytania skalę objętości.
  • Złącza węża wylotowego GL 18 są zdejmowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa
  • Pozycje złączy wlotu/wylotu węża PTFE 10 mm są zoptymalizowane pod kątem równomiernego przepływu wokół płaszcza, aby zapewnić stałe ogrzewanie lub chłodzenie.
Inne uwagi
Maksymalne ciśnienie w dwuściennym płaszczu szklanym nie może przekraczać +50 kPa. Produkty te nie mogą być używane w próżni.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)