Kluczowe dokumenty
DWK986751
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foil lined PP cap
lips on vial transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Synonim(y):
986751
Wybierz wielkość
1360,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1360,00 zł
Polecane produkty
Materiały
lips on vial transparent PET bottle
metal foil liner
white polypropylene cap
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 986751
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(27 mm) (61 mm) (387 mm)
pojemność
(20 mL)
dopasowywanie
22-400 neck
22-400
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Aby zapewnić optymalną wydajność w laboratorium, plastikowe fiolki PET zapewniają przejrzystość szkła i bezpieczeństwo stosowania plastiku.
- Fiolki mogą być bezpiecznie spalane; nie są generowane żadne szkodliwe gazy; powstają tylko CO2 i H2O.
- Lekkie i praktycznie nietłukące się fiolki PET zapewniają niską przepuszczalność rozpuszczalników i minimalną liczbę tła.
- Rozmiar 20 ml
- Wykonane z politereftalanu etylenu (PET)
- Przejrzystość szkła i bezpieczeństwo plastiku
- Niska przepuszczalność rozpuszczalników i minimalna liczba tła
- Wymiary (śr. x wys.): 27 mm x 61 mm (z nasadką)
Cechy i korzyści
- Konwersja z rurek ze szkła borokrzemianowego typu I, PET lub HDPE
- Stałe i niskie wartości tła; wysoka przepuszczalność promieniowania ultrafioletowego
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)