Merck
DWK986721
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foil lined PP cap
transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
Synonim(y):
986721
Wybierz wielkość
1000 EA
1750,00 zł
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 EA
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
metal foil liner
transparent high-density polyethylene bottle
white polypropylene cap
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 986721
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
pojemność
(20 mL)
dopasowywanie
22-400 neck
22-400
Opis ogólny
Fiolki do ciekłych scyntylacji z oddzielnie pakowanymi zakrętkami
  • Aby zapewnić optymalną wydajność w laboratorium, plastikowe fiolki PET zapewniają przejrzystość szkła i bezpieczeństwo stosowania plastiku.
  • Fiolki mogą być bezpiecznie spalane; nie są generowane żadne szkodliwe gazy; powstają tylko CO2 i H2O.
  • Lekkie i praktycznie nietłukące się fiolki PET zapewniają niską przepuszczalność rozpuszczalników i minimalną liczbę tła.
  • Rozmiar 20 ml
  • Wykonane z politereftalanu etylenu (PET)
  • Przejrzystość szkła i bezpieczeństwo plastiku
  • Niska przepuszczalność rozpuszczalników i minimalna liczba tła
  • Wymiary (śr. x wys.): 27 mm x 61 mm (z nasadką)
Cechy i korzyści
  • Konwersja z rurek ze szkła borokrzemianowego typu I, PET lub HDPE
  • Stałe i niskie wartości tła; wysoka przepuszczalność promieniowania ultrafioletowego
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)